Calcio nitrato hidrato ≥99.9995% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 99.9995%
CAS No.: 35054-52-5
Molecular Formula: CaN2O6.xH2O
Formula Weight: 164.09(anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.82
Appearance: White
Melting Point: 42°
Boiling Point: 132° dec.
Merck Reference: 14,1682
UN No.: 1454
MDL No.: MFCD00149604
Formula:
Ca(NO₃)₂·H₂O Pto. Ebullición: 132 °C (desc.) Pto. de fusión: 42 °C Densidad: 1,82 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149604 Núm. CAS: 35054-52-5 EINECS: 233-332-1 UN: 1454 ADR: 5.1,III Índice Merck: 14,1682 |