Calcio nitrato tetrahidrato 97+% (by complexometric analysis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A16645.0E
A16645.22
A16645.36
A16645.0EEA
150
EUR
A16645.0E
A16645.22
A16645.36
Calcio nitrato tetrahidrato 97+% (by complexometric analysis)
Nitrato de calcio tetrahidrato
Purity: 99%
CAS No.: 13477-34-4
Molecular Formula: Ca(NO3)2.4H2O
Formula Weight: 236.15 (164.09anhy)
Odour: Odourless
Melting Point: 43-45°
Boiling Point: 132° dec.
Merck Reference: 14,1682
UN No.: 1454
MDL No.: MFCD00149604
Formula:
Ca(NO₃)₂·4H₂O MW: 236.15 g/mol Pto. Ebullición: 132 °C (desc.) Pto. de fusión: 43…45 °C Densidad: 1.820 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149604 Núm. CAS: 13477-34-4 EINECS: 233-332-1 UN: 1454 ADR: 5.1 III Índice Merck: 13,01687 |