1-Iodobutano ≥99% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Butyl iodide
Estabilización: Stabilised with copper
A12340.22 A12340.36
A12340.22EA 42.8 EUR
A12340.22 A12340.36
1-Iodobutano ≥99% estabilizado
1-Iodobutano
Stabilized with copper
Purity: 99% CAS No.: 542-69-8 Molecular Formula: C4H9I Formula Weight: 184.02 Flash Point: 33°(91°F) Refractive Index: 1.4990 Melting Point: -103° Boiling Point: 129-131° Beilstein Reference: 1420755 Merck Reference: 14,1573 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00001098
Formula: C₄H₉I
MW: 184,02 g/mol
Pto. Ebullición: 129…131 °C
Pto. de fusión: –103 °C
Densidad: 1,616
Pto. de inflamación: 33 °C (91 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001098
Núm. CAS: 542-69-8
EINECS: 208-824-4
UN: 1993
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,1573