1-Iodopropano ≥98% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Estabilización:
Stabilised with copper
Stabilized with copper
Purity: 98+%
CAS No.: 107-08-4
Molecular Formula: C3H7I
Formula Weight: 169.99
Flash Point: 44°(111°F)
Refractive Index: 1.5050
Melting Point: -101°
Boiling Point: 101-102°
Beilstein Reference: 505937
Merck Reference: 14,7862
UN No.: 2392
MDL No.: MFCD00001095
Formula:
C₃H₇I Pto. Ebullición: 101…102 °C Pto. de fusión: –101 °C Densidad: 1,744 Pto. de inflamación: 44 °C (111 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001095 Núm. CAS: 107-08-4 EINECS: 203-460-2 UN: 2392 ADR: 3,III Índice Merck: 14,7862 |