2-Iodobutano ≥99% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Butyl iodide, sec-Butyl iodide
Estabilización:
Stabilised with copper
B20619.18
B20619.30
B20619.36
B20619.18EA
40.5
EUR
B20619.18
B20619.30
B20619.36
2-Iodobutano ≥99% estabilizado
2-Iodobutano
Stabilized with copper
Purity: 99%
CAS No.: 513-48-4
Molecular Formula: C4H9I
Formula Weight: 184.02
Flash Point: 21°(70°F)
Refractive Index: 1.4991
Odour: Ether-like
Melting Point: -104°
Boiling Point: 119-120°
Beilstein Reference: 1718777
Merck Reference: 14,1574
UN No.: 2390
MDL No.: MFCD00001072
Formula:
C₄H₉I Pto. Ebullición: 119…120 °C Pto. de fusión: –104 °C Densidad: 1,597 Pto. de inflamación: 21 °C (70 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001072 Núm. CAS: 513-48-4 EINECS: 208-163-1 UN: 2390 ADR: 3,II Índice Merck: 14,1574 |