Calcio nitrato tetrahidrato, Supelco®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.02120.9050EA
2740
EUR
1.02120.9050
1.02120.5000
Calcio nitrato tetrahidrato, Supelco®
Nitrato de calcio tetrahidrato
Formula:
Ca(NO₃)₂·4H₂O MW: 236,15 g/mol Pto. de fusión: ∼42 °C Densidad: 1,86 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149604 Núm. CAS: 13477-34-4 EINECS: 233-332-1 UN: 1454 ADR: 5.1,III Índice Merck: 12,01729 |