Calcio nitrato tetrahidrato, EMSURE® ACS para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02121.0500 1.02121.9050 1.02121.5000
1.02121.0500EA 72.2 EUR
1.02121.0500 1.02121.9050 1.02121.5000
Calcio nitrato tetrahidrato, EMSURE® ACS para análisis, Supelco®
Nitrato de calcio tetrahidrato
Formula: Ca(NO₃)₂·4H₂O
Pto. de fusión: ∼42 °C
Densidad: 1,86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149604
Núm. CAS: 13477-34-4
EINECS: 233-332-1
UN: 1454
ADR: 5.1,III
Índice Merck: 13,01687
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 2710 g/l (40 °C)
Melting Point 45 °C
Molar Mass 236.15 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Density 1.82 g/cm3 (20 °C)
pH 5.0 - 7.0 (50 g/l, H2O, 25 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer