Iodoetano ≥98% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Etilo ioduro
A14444.0E A14444.22 A14444.36
A14444.0EEA 665 EUR
A14444.0E A14444.22 A14444.36
Iodoetano ≥98% estabilizado
Iodoetano
Stabilized with copper
Purity: 98+% CAS No.: 75-03-6 Molecular Formula: CH3CH2I Formula Weight: 155.97 Flash Point: 73°(163°F) Refractive Index: 1.5120 Melting Point: -108° Boiling Point: 70-73° Beilstein Reference: 505934 Merck Reference: 14,3813 MDL No.: MFCD00001091
Formula: C₂H₅I
MW: 155.97 g/mol
Pto. Ebullición: 70…73 °C
Pto. de fusión: –108 °C
Densidad: 1.95
Pto. de inflamación: >73 °C (163 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001091
Núm. CAS: 75-03-6
EINECS: 200-833-1
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 14,3813