Calcio nitrato tetrahidrato ≥98%, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
22384.367EA 198 EUR
22384.367
Calcio nitrato tetrahidrato ≥98%, TECHNICAL
Nitrato de calcio tetrahidrato
Formula: Ca(NO₃)₂·4H₂O
MW: 236,15 g/mol
Pto. de fusión: ∼42 °C
Densidad: 1,86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149604
Núm. CAS: 13477-34-4
EINECS: 233-332-1
UN: 1454
ADR: 5.1,III
Índice Merck: 13,01687
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 98 %