Yodometano ≥99% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Yoduro de metilo, Metilo yoduro
Estabilización:
Stabilised with copper
A10559.0B
A10559.18
A10559.0BEA
486
EUR
A10559.0B
A10559.18
Yodometano ≥99% estabilizado
Yodometano
Stabilized with copper
Purity: 99%
CAS No.: 74-88-4
Molecular Formula: CH3I
Formula Weight: 141.94
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Refractive Index: 1.5300
Odour: Pungent
Melting Point: -67°
Boiling Point: 41-43°
Beilstein Reference: 969135
Merck Reference: 14,6087
UN No.: 2644
MDL No.: MFCD00001073
Formula:
CH₃I MW: 141.94 g/mol Pto. Ebullición: 41…43 °C Pto. de fusión: –67 °C Densidad: 2.28 Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00001073 Núm. CAS: 74-88-4 EINECS: 200-819-5 UN: 2644 ADR: 6.1 I Índice Merck: 14,6087 |