Calcio nitrato tetrahidrato ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
22388.292EA 96 EUR
22388.292 22388.460
Calcio nitrato tetrahidrato ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Nitrato de calcio tetrahidrato
Formula: Ca(NO₃)₂·4H₂O
MW: 236.15 g/mol
Pto. de fusión: ∼42 °C
Densidad: 1.86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149604
Núm. CAS: 13477-34-4
EINECS: 233-332-1
UN: 1454
ADR: 5.1 III
Índice Merck: 13,01687
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 98.0 %
Acidity or alkalinity Max. 0.005 meq/g
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Not precipitated by (COONH4)2 (as SO4) Max. 0.25 %
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Ba (Barium) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm