Calcio nitrato tetrahidrato ≥98%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
22399.290EA 59.7 EUR
22399.290
Calcio nitrato tetrahidrato ≥98%, GPR RECTAPUR®
Nitrato de calcio tetrahidrato
Formula: Ca(NO₃)₂·4H₂O
MW: 236,15 g/mol
Pto. de fusión: ∼42 °C
Densidad: 1,86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149604
Núm. CAS: 13477-34-4
EINECS: 233-332-1
UN: 1454
ADR: 5.1,III
Índice Merck: 12,01729
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm