3-(Bromometil)heptano 96% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Estabilización:
Stabilised with copper
B23532.14
B23532.22
B23532.14EA
34.7
EUR
B23532.14
B23532.22
3-(Bromometil)heptano 96% estabilizado
3-(Bromometil)heptano
Stabilized with copper
Purity: 96%
CAS No.: 18908-66-2
Molecular Formula: C8H17Br
Formula Weight: 193.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 69°(156°F)
Refractive Index: 1.4538
Boiling Point: 94-95°/35mm
Beilstein Reference: 1098313
MDL No.: MFCD00000220
Formula:
C₈H₁₇Br Pto. Ebullición: 94…95 °C (35 mmHg) Densidad: 1,086 Pto. de inflamación: 69 °C (156 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00000220 Núm. CAS: 18908-66-2 EINECS: 242-659-9 |