1-Iodo-2-metilpropano ≥97% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Isobutyliodide
Estabilización:
Stabilised with copper
A15883.0B
A15883.14
A15883.22
A15883.0BEA
918
EUR
A15883.0B
A15883.14
A15883.22
1-Iodo-2-metilpropano ≥97% estabilizado
1-Iodo-2-metilpropano
Stabilized with copper
Purity: 98%
CAS No.: 513-38-2
Molecular Formula: C4H9I
Formula Weight: 184.02
Flash Point: 12°(53°F)
Refractive Index: 1.4960
Melting Point: -93°
Boiling Point: 120-121°
Beilstein Reference: 1730927
Merck Reference: 14,5144
UN No.: 2391
MDL No.: MFCD00001084
Formula:
C₄H₉I Pto. Ebullición: 120…121 °C Pto. de fusión: –93 °C Densidad: 1,599 Pto. de inflamación: 12 °C (53 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001084 Núm. CAS: 513-38-2 EINECS: 208-160-5 UN: 2391 ADR: 3,II Índice Merck: 14,5144 |