2-Iodo-2-metilpropano 95% estabilizado, en polvo
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
tert-Butyl iodide, 2-Methyl-2-propyliodide
Estabilización:
Stabilised with copper
L02786.14
L02786.22
L02786.14EA
68
EUR
L02786.14
L02786.22
2-Iodo-2-metilpropano 95% estabilizado, en polvo
2-Iodo-2-metilpropano
Purity: 95%
CAS No.: 558-17-8
Molecular Formula: C4H9I
Formula Weight: 184.02
Flash Point: 7°(44°F)
Refractive Index: 1.4910
Odour: Recognizable
Melting Point: -38°
Boiling Point: 99-100°
Beilstein Reference: 505950
UN No.: 2391
MDL No.: MFCD00001068
Formula:
C₄H₉I MW: 184,02 g/mol Pto. Ebullición: 99…100 °C Pto. de fusión: –38 °C Densidad: 1,547 Pto. de inflamación: 7 °C (44 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001068 Núm. CAS: 558-17-8 EINECS: 209-190-1 UN: 2391 ADR: 3,II |