Magnesio nitrato hexahidrato 99+% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
217560010 217565000
ACRO217560010EA 97.5 EUR
ACRO217560010 ACRO217565000
Magnesio nitrato hexahidrato 99+% para análisis
Nitrato de magnesio hexahidrato
Formula: Mg(NO₃)₂·6H₂O
Pto. Ebullición: 330 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 89 °C
Densidad: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149779
Núm. CAS: 13446-18-9
EINECS: 233-826-7
ADR: 5.1,III
Índice Merck: 13,05697
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥99.0 %
pH 5.0 to 8.2 (5 % in water at 20°C)
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Barium (Ba) ≤20 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Strontium (Sr) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm