2-Bromopropeno ≥99% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Propenyl bromide, α-Methylvinyl bromide, Isopropenyl bromide
Estabilización:
Stabilised with copper
L14229.06
L14229.14
L14229.22
L14229.06EA
52.7
EUR
L14229.06
L14229.14
L14229.22
2-Bromopropeno ≥99% estabilizado
2-Bromopropeno
Stabilized
Purity: 99%
CAS No.: 557-93-7
Molecular Formula: C3H5Br
Formula Weight: 120.98
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 4°(39°F)
Refractive Index: 1.4430
Odour: Pungent
Melting Point: -87°
Boiling Point: 47-49°
Beilstein Reference: 1731926
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000140
Formula:
C₃H₅Br MW: 120,98 g/mol Pto. Ebullición: 47…49 °C Pto. de fusión: –87 °C Densidad: 1,362 Pto. de inflamación: 4 °C (39 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00000140 Núm. CAS: 557-93-7 EINECS: 209-185-4 UN: 1993 ADR: 3,II |