Magnesio nitrato hexahidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A10329.0B
A10329.0I
A10329.30
A10329.0BEA
62.8
EUR
A10329.0B
A10329.0I
A10329.30
Magnesio nitrato hexahidrato ≥98%
Nitrato de magnesio hexahidrato
Purity: 98%
CAS No.: 13446-18-9
Molecular Formula: Mg(NO3)2.6H2O
Formula Weight: 256.41 (148.32anhy)
Melting Point: 89°
Boiling Point: 330° dec.
Merck Reference: 14,5674
UN No.: 1474
MDL No.: MFCD00149779
Formula:
Mg(NO₃)₂·6H₂O Pto. Ebullición: 330 °C (desc.) Pto. de fusión: 89 °C Densidad: 1,46 Pto. de inflamación: 93,3 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149779 Núm. CAS: 13446-18-9 EINECS: 233-826-7 UN: 1474 ADR: 5.1,III Índice Merck: 14,5674 |