1-Bromo-2-iodobenceno ≥98% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-1-iodobenzene, 2-Bromoiodobenzene
Estabilización: Stabilised with copper
A17020.06 A17020.14 A17020.22
A17020.06EA 37.2 EUR
A17020.06 A17020.14 A17020.22
1-Bromo-2-iodobenceno ≥98% estabilizado
1-Bromo-2-iodobenceno
Stabilized with copper
Purity: 98+% CAS No.: 583-55-1 Molecular Formula: C6H4BrI Formula Weight: 282.91 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6645 Melting Point: 9-10° Boiling Point: 257° Beilstein Reference: 1855309 MDL No.: MFCD00001030
Formula: C₆H₄BrI
Pto. Ebullición: 257 °C
Pto. de fusión: 9…10 °C
Densidad: 2,256
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001030
Núm. CAS: 583-55-1
EINECS: 209-508-9