Magnesio nitrato hexahidrato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05853.0500 1.05853.9025
1.05853.0500EA 80.4 EUR
1.05853.0500 1.05853.9025
Magnesio nitrato hexahidrato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Nitrato de magnesio hexahidrato
Formula: Mg(NO₃)₂·6H₂O
Pto. Ebullición: 330 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 89 °C
Densidad: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 93,3 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149779
Núm. CAS: 13446-18-9
EINECS: 233-826-7
UN: 1474
ADR: 5.1,III
Índice Merck: 13,05697
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 420 g/l (20 °C)
Melting Point 89 °C (for the hexahydrate)
Molar Mass 256.41 g/mol
Density 1.46 g/cm3 (20 °C)
pH 5.0 - 7.0 (50 g/l, H2O, 25 °C)