Magnesio nitrato hexahidrato 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
25135.298EA 80.1 EUR
25135.298 25135.466
Magnesio nitrato hexahidrato 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Nitrato de magnesio hexahidrato
Formula: Mg(NO₃)₂·6H₂O
Pto. Ebullición: 330 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 89 °C
Densidad: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 93,3 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149779
Núm. CAS: 13446-18-9
EINECS: 233-826-7
UN: 1474
ADR: 5.1,III
Índice Merck: 13,05697
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 98.0 - 102.0 %
pH (25°C; 5 %) 5.0 - 7.0
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 30 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Ba (Barium) Max. 50 ppm
Ca (Calcium) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
K (Potassium) Max. 10 ppm
Mn (Manganese) Max. 5 ppm
Na (Sodium) Max. 50 ppm
Sr (Strontium) Max. 50 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test