Tetrahidrofurano, extra seco 99.85% estabilizado, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
326971000 326970010 326970025
326971000.EA 76.5 EUR
326971000. 326970010. 326970025.
Tetrahidrofurano, extra seco 99.85% estabilizado, AcroSeal®
Tetrahidrofurano
Formula: C₄H₈O
Pto. Ebullición: 66 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –108,4 °C
Densidad: 0,88 g/cm³
Pto. de inflamación: –21 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005356
Núm. CAS: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3,II
IR: 05-2114615188-48
Índice Merck: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.80 %
Stabilizer ≥200 ppm BHT
Residue after evaporation ≤0.001 %
Filt.over 0.2 micron PFTE Filtered
Acidity (CH3COOH) ≤0.0005 meq/g
Peroxides ≤0.0025 % (as H2O2)