Tetrahidrofurano, extra dry over Molecular Sieve 99.5% estabilizado, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
348450010 348450025 348451000 348455000
348450010.EA 123 EUR
348450010. 348450025. 348451000. 348455000.
Tetrahidrofurano, extra dry over Molecular Sieve 99.5% estabilizado, AcroSeal®
Tetrahidrofurano
Formula: C₄H₈O
Pto. Ebullición: 66 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –108,4 °C
Densidad: 0,88 g/cm³
Pto. de inflamación: –21 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005356
Núm. CAS: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3,II
IR: 05-2114615188-48
Índice Merck: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.5 %
Stabilizer ≥200 ppm BHT
Peroxides ≤0.0025 %