Aluminio cloruro hexahidrato 99%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Aluminio cloruro hexahidrato
217470010
217475000
217470025
217470100
ACRO217470010EA
148
EUR
ACRO217470010
ACRO217475000
ACRO217470025
ACRO217470100
Aluminio cloruro hexahidrato 99%, puro
Aluminio cloruro hexahidrato
Formula:
AlCl₃·6H₂O MW: 241.43 g/mol Pto. de fusión: 100 Densidad: 2.39 g/cm³ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149134 Núm. CAS: 7784-13-6 EINECS: 231-208-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to yellow Adhering powder or crystals |
Titration Argentometric | ≥98.5 % |
Water | 42 to 48 % (K.F.) |