Aluminio cloruro hexahidrato ≥99.9995% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 99.9995%
CAS No.: 7784-13-6
Molecular Formula: AlCl3.6H2O
Formula Weight: 241.43 (133.34anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 2.398
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 2.5
Melting Point: 100° dec.
Merck Reference: 14,337
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00149134
Formula:
AlCl₃·6H₂O Pto. de fusión: 100 °C (desc.) Densidad: 2,398 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149134 Núm. CAS: 7784-13-6 EINECS: 231-208-1 UN: 3260 ADR: 8,III Índice Merck: 14,337 |