Tetrahidrofurano, ultra-low water content ≥99.8% (by GC, corrected for water content), BakerDRY™ para la síntesis orgánica, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
acondicionado en Argón
9446-12EA 562.74 EUR
9446-12 9446-10
Tetrahidrofurano, ultra-low water content ≥99.8% (by GC, corrected for water content), BakerDRY™ para la síntesis orgánica, J.T.Baker®
Tetrahidrofurano
Specifically manufactured for use in organic, organometallic, and oligonucleotide synthesis requiring low water solvents.
Formula: C₄H₈O
Pto. Ebullición: 66 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –108,5 °C
Densidad: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –21,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005356
Núm. CAS: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3,II
IR: 05-2114615188-48
Índice Merck: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.8 %
ACS - Assay (by GC, corrected for water) ≥99.8 %
ACS - Color (APHA) ≤10
ACS - Peroxide (as H₂O₂) (at time of manufacture) ≤0.015 %
ACS - Residue after Evaporation ≤1 ppm
ACS - Water (by KF, coulometric) ≤10.0 ppm
Packaged under Argon