Tetrahidrofurano 99.6% estabilizado ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Estabilización:
estabilizado con BHT/Ionol
164240010
164240025
164240050
164240250
ACRO164240010EA
95
EUR
ACRO164240010
ACRO164240025
ACRO164240050
ACRO164240250
Tetrahidrofurano 99.6% estabilizado ACS
Tetrahidrofurano
Formula:
C₄H₈O Pto. Ebullición: 66 °C (760 mmHg) Densidad: 0,88 g/cm³ Pto. de inflamación: –21 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005356 Núm. CAS: 109-99-9 EINECS: 203-726-8 UN: 2056 ADR: 3,II IR: 05-2114615188-48 Índice Merck: 12,09351 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.03 % (Coulometric) |
GC | ≥99.5 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Stabilizer | 200 to 400 ppm BHT |
Residue after ignition | ≤0.002 % |
Acidity/alkalinity | ≤0.0002 meq/g |
Calcium (Ca) | ≤0.5 ppm |
Copper (Cu) | ≤0.05 ppm |
Iron (Fe) | ≤0.5 ppm |
Lead (Pb) | ≤0.05 ppm |
Peroxides | ≤0.0025 % |