Tetrahidrofurano 99+% estabilizado, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Estabilización: estabilizado con BHT/Ionol
176630010 176630025 176630250 176630050 176630100
ACRO176630010EA 69.6 EUR
ACRO176630010 ACRO176630025 ACRO176630250 ACRO176630050 ACRO176630100
Tetrahidrofurano 99+% estabilizado, extra puro
Tetrahidrofurano
Formula: C₄H₈O
Pto. Ebullición: 66 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –108,4 °C
Densidad: 0,88 g/cm³
Pto. de inflamación: –21 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005356
Núm. CAS: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3,II
IR: 05-2114615188-48
Índice Merck: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 200 to 400 ppm BHT
Residue after evaporation ≤0.005 %
Peroxides ≤0.0025 % (as H2O2)