Aluminio cloruro hexahidrato, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., USP, extra puro suitable for use as excipient, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
|
Peligro
|
Sinónimos:
Aluminio cloruro hexahidrato
1.01084.9026
1.01084.9026EA
0
EUR
1.01084.9026
Aluminio cloruro hexahidrato, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., USP, extra puro suitable for use as excipient, SAFC®
Aluminio cloruro hexahidrato
Formula:
AlCl₃·6H₂O MW: 241.43 g/mol Pto. de fusión: ∼100 °C Densidad: 2.39 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149134 Núm. CAS: 7784-13-6 EINECS: 231-208-1 UN: 3260 ADR: 8 II |