Aluminio nitrato nonahidrato 99+% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
218281000 218285000 218280025 218280100
ACRO218281000EA 26.1 EUR
ACRO218281000 ACRO218285000 ACRO218280025 ACRO218280100
Aluminio nitrato nonahidrato 99+% para análisis
Aluminio nitrato nonahidrato
Formula: Al(NO₃)₃·9H₂O
Pto. de fusión: 73 °C
Densidad: 1,72 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149132
Núm. CAS: 7784-27-2
EINECS: 236-751-8
ADR: 5.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Semitransparent to transparent Crystals
Titration Complexometric ≥99.0 %
pH 2.5 to 3.5 (5 % at 20°C)
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm