Nitrato de aluminio hidrato ≥99.999% (metals basis excluding Hg), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
10626.06
10626.14
10626.22
10626.36
10626.06EA
41.5
EUR
10626.06
10626.14
10626.22
10626.36
Nitrato de aluminio hidrato ≥99.999% (metals basis excluding Hg), Puratronic®
Nitrato de aluminio hidrato
Purity: 99.999%
CAS No.: 25838-59-9
Molecular Formula: Al(NO3)3.xH2O (x~9)
Formula Weight: 212.99(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 2.5-3.5
Melting Point: 73.5°
Merck Reference: 14,352
UN No.: 1438
MDL No.: MFCD00003419
Formula:
AlN₃O₉·H₂O Pto. de fusión: 73,5 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003419 Núm. CAS: 25838-59-9 EINECS: 236-751-8 UN: 1438 ADR: 5.1,III Índice Merck: 14,352 |