Aluminio nitrato nonahidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Aluminum nitrate nonahydrate
12360.14
12360.30
12360.A1
12360.A7
12360.14EA
43.4
EUR
12360.14
12360.30
12360.A1
12360.A7
Aluminio nitrato nonahidrato ≥98%
Aluminio nitrato nonahidrato
Purity: 98%
CAS No.: 7784-27-2
Molecular Formula: Al(NO3)3.9H2O
Formula Weight: 375.13 (212.99anhy)
Physical Form: Crystals
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,352
UN No.: 1438
MDL No.: MFCD00003419
Formula:
Al(NO₃)₃·9H₂O Pto. de fusión: 73,5 °C Densidad: 1,72 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149132 Núm. CAS: 7784-27-2 EINECS: 236-751-8 UN: 1438 ADR: 5.1,III Índice Merck: 14,352 |