2-Iodotiofeno ≥98% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A12898.14
A12898.22
A12898.14EA
75.8
EUR
A12898.14
A12898.22
2-Iodotiofeno ≥98% estabilizado
2-Iodotiofeno
Stabilized with copper
Purity: 98%
CAS No.: 3437-95-4
Molecular Formula: C4H3IS
Formula Weight: 210.04
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.6520
Melting Point: -40°
Boiling Point: 182°
Beilstein Reference: 104666
MDL No.: MFCD00005424
Formula:
C₄H₃IS MW: 210.04 g/mol Pto. Ebullición: 182 °C Pto. de fusión: –40 °C Densidad: 2.064 Pto. de inflamación: 71 °C (159 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005424 Núm. CAS: 3437-95-4 EINECS: 222-342-1 |