Aluminio nitrato nonahidrato, EMSURE® para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Aluminum nitrate nonahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01063.0500 1.01063.9050
1.01063.0500EA 89.8 EUR
1.01063.0500 1.01063.9050
Aluminio nitrato nonahidrato, EMSURE® para análisis, Supelco®
Aluminio nitrato nonahidrato
Formula: Al(NO₃)₃·9H₂O
MW: 375.13 g/mol
Pto. de fusión: 73
Densidad: 1.72 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149132
Núm. CAS: 7784-27-2
EINECS: 236-751-8
UN: 1438
ADR: 5.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 419 g/l (20 °C)
Melting Point 73 °C
Molar Mass 375.13 g/mol
Bulk Density 880 kg/m3
pH 2.0 - 4.0 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer