Aluminio nitrato nonahidrato, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Aluminum nitrate nonahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01086.1000 1.01086.9050
1.01086.1000EA 113 EUR
1.01086.1000 1.01086.9050
Aluminio nitrato nonahidrato, Supelco®
Aluminio nitrato nonahidrato
Formula: Al(NO₃)₃·9H₂O
Pto. de fusión: 73 °C
Densidad: 1,72 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149132
Núm. CAS: 7784-27-2
EINECS: 236-751-8
UN: 1438
ADR: 5.1,III