Aluminio nitrato nonahidrato ≥98.0% para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Aluminum nitrate nonahydrate
21050.298EA 82.2 EUR
21050.298 21050.260
Aluminio nitrato nonahidrato ≥98.0% para análisis
Aluminio nitrato nonahidrato
Formula: Al(NO₃)₃·9H₂O
MW: 375.13 g/mol
Pto. de fusión: 73
Densidad: 1.72 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149132
Núm. CAS: 7784-27-2
EINECS: 236-751-8
UN: 1438
ADR: 5.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 98.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Not precipitated by NH4OH (as SO4) Max. 0.1 %
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 50 ppm