Nitrato de talio (III) trihidrato ≥99.5% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
87999.06
87999.14
87999.22
87999.06EA
72.5
EUR
87999.06
87999.14
87999.22
Nitrato de talio (III) trihidrato ≥99.5% (metals basis)
Nitrato de talio (III) trihidrato
Purity: 99.5%
CAS No.: 13453-38-8
Molecular Formula: Tl(NO3)3.3H2O
Formula Weight: 444.43 (390.38anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: 2727
MDL No.: MFCD00149874
Formula:
N₃O₉Tl·3H₂O Pto. de fusión: 102…105 °C Densidad: 3,31…3.37 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149874 Núm. CAS: 13453-38-8 EINECS: 237-325-4 UN: 2727 ADR: 6.1,II |