Estaño (II) cloruro dihidrato 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Stannous chloride dihydrate
196800050 196805000 196800025
ACRO196800050EA 33.2 EUR
ACRO196800050 ACRO196805000 ACRO196800025
Estaño (II) cloruro dihidrato 97%
Estaño (II) cloruro dihidrato
Formula: SnCl₂·2H₂O
Pto. Ebullición: 623 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 37…38 °C
Densidad: 2,71 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149863
Núm. CAS: 10025-69-1
EINECS: 231-868-0
UN: 3260
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,08861
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Iodimetric ≥96.0 %