Estaño (II) cloruro dihidrato 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Stannous chloride dihydrate
222661000 222665000 222660025
ACRO222661000EA 39.2 EUR
ACRO222661000 ACRO222665000 ACRO222660025
Estaño (II) cloruro dihidrato 98+%
Estaño (II) cloruro dihidrato
Formula: SnCl₂·2H₂O
MW: 225.65 g/mol
Pto. Ebullición: 652 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 37…38 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149863
Núm. CAS: 10025-69-1
EINECS: 231-868-0
UN: 3260
ADR: 8 III
Índice Merck: 13,08861
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Iodimetric 98.0 to 103.0 %