Estaño (II) cloruro dihidrato 98+% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Stannous chloride dihydrate
424480050 424485000 424480025 424481000
ACRO424480050EA 44.6 EUR
ACRO424480050 ACRO424485000 ACRO424480025 ACRO424481000
Estaño (II) cloruro dihidrato 98+% ACS
Estaño (II) cloruro dihidrato
Formula: SnCl₂·2H₂O
MW: 225.65 g/mol
Pto. Ebullición: 623
Pto. de fusión: 37…38 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149863
Núm. CAS: 10025-69-1
EINECS: 231-868-0
UN: 3260
ADR: 8 III
Índice Merck: 13,08861
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder, crystals and chunks
Titration Iodimetric 98.0 to 103.0 %
Solubility (in hydrochloric acid) Passes test
Sulfate (SO4) Passes test (limit about 0.003%)
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm
Lead (Pb) ≤100 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm