Estaño (II) cloruro dihidrato, grado reactivo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Stannous chloride dihydrate
11536.22
11536.36
11536.A3
11536.22EA
46
EUR
11536.22
11536.36
11536.A3
Estaño (II) cloruro dihidrato, grado reactivo
Estaño (II) cloruro dihidrato
CAS No.: 10025-69-1
Molecular Formula: SnCl2.2H2O
Formula Weight: 225.65 (189.62anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.71
Sensitivity: Air Sensitive
Solubility: Soluble in HCl (dilute or concentrated), alcohol, ethyl acetate, glacial acetic acid, and NaOH solution. Decomposes in excess water
Merck Reference: 14,8783
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00149863
Formula:
SnCl₂·2H₂O Pto. Ebullición: 623 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 43…46 °C Densidad: 2,71 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149863 Núm. CAS: 10025-69-1 EINECS: 600-045-1 UN: 3260 ADR: 8,III Índice Merck: 14,8783 |