Estaño (II) cloruro dihidrato 98.0-103.0% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
44409.36 44409.22 44409.A3
44409.36EA 214 EUR
44409.36 44409.22 44409.A3
Estaño (II) cloruro dihidrato 98.0-103.0% ACS
Estaño (II) cloruro dihidrato
Purity: 98.0-103.0% CAS No.: 10025-69-1 Molecular Formula: SnCl2.2H2O Formula Weight: 225.65 (189.62anhy) Physical Form: Crystalline Density: 2.71 Melting Point: 43-46° Merck Reference: 14,8783 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00149863
Formula: SnCl₂·2H₂O
Pto. Ebullición: 623 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 43…46 °C
Densidad: 2,71
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149863
Núm. CAS: 10025-69-1
EINECS: 600-045-1
UN: 3260
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,8783