Estaño (II) cloruro dihidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Stannous chloride dihydrate
A14610.0E A14610.22 A14610.36
A14610.0EEA 308 EUR
A14610.0E A14610.22 A14610.36
Estaño (II) cloruro dihidrato ≥98%
Estaño (II) cloruro dihidrato
Purity: 98% CAS No.: 10025-69-1 Molecular Formula: Cl2Sn.2H2O Formula Weight: 225.65 (189.62anhy) Melting Point: 42-46° Merck Reference: 14,8783 MDL No.: MFCD00149863
Formula: SnCl₂·2H₂O
MW: 225.65 g/mol
Pto. Ebullición: 623
Pto. de fusión: 42…46 °C
Densidad: 2.71
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149863
Núm. CAS: 10025-69-1
EINECS: 600-045-1
UN: 3260
ADR: 8 III
Índice Merck: 14,8783