Estaño (II) cloruro dihidrato 98.0-103.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Stannous chloride dihydrate
23742.260EA 224 EUR
23742.260 23742.293
Estaño (II) cloruro dihidrato 98.0-103.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS para análisis
Estaño (II) cloruro dihidrato
Formula: SnCl₂·2H₂O
Pto. Ebullición: 623 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 246 °C
Densidad: 2,71 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149863
Núm. CAS: 10025-69-1
EINECS: 231-868-0
UN: 3260
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,08861
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 98.0 - 103.0 %
Identification Passes test
Insolubility in diluted HCl Passes test
NH4 (Amonio) Max. 20 ppm
SO4 (Sulfato) Max. 20 ppm
As (Arsénico) Max. 1 ppm
Ca (Calcio) Max. 0,005%
Cu (Cobre) Max. 10 ppm
Fe (Hierro) Max. 20 ppm
K (Potasio) Max. 50 ppm
Na (Sodio) Max. 100 ppm
Pb (Plomo) Max. 50 ppm
Conforme a ACS Pasa test
Conforme a React. Ph.Eur. Pasa test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test