Estaño (II) cloruro dihidrato ≥96%, GPR RECTAPUR® para fabricación de espejos
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Stannous chloride dihydrate
23743.230EA 94.4 EUR
23743.230 23743.296
Estaño (II) cloruro dihidrato ≥96%, GPR RECTAPUR® para fabricación de espejos
Estaño (II) cloruro dihidrato
Formula: SnCl₂·2H₂O
Pto. Ebullición: 623 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 246 °C
Densidad: 2,71 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149863
Núm. CAS: 10025-69-1
EINECS: 231-868-0
UN: 3260
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,08861
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 96 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 100 ppm
Pb (Lead) Max. 50 ppm