Estaño (II) cloruro dihidrato, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
96527-250G 96527-50G
SUPL96527-250GEA 210 EUR
SUPL96527-250G SUPL96527-50G
Estaño (II) cloruro dihidrato, Supelco®
Tin (II) chloride dihydrate
Formula: SnCl₂·2H₂O
Pto. Ebullición: 623 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 246 °C
Densidad: 2,71 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149863
Núm. CAS: 10025-69-1
EINECS: 231-868-0
UN: 3260
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,08861