Estaño (IV) cloruro pentahidrato 98+%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Tetracloruro de estaño pentahidrato
223691000 223695000
ACRO223691000EA 46.7 EUR
ACRO223691000 ACRO223695000
Estaño (IV) cloruro pentahidrato 98+%, extra puro
Estaño (IV) cloruro pentahidrato
Formula: Cl₄Sn·5H₂O
MW: 350.6 g/mol
Pto. de fusión: 56 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149864
Núm. CAS: 10026-06-9
EINECS: 231-588-9
UN: 2440
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder or crystals and/or lumps
Assay ≥98.0 %
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm