Lantano (III) cloruro 99.99% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
193271000 193275000
ACRO193271000EA 305 EUR
ACRO193271000 ACRO193275000
Lantano (III) cloruro 99.99% (trace metals basis)
Lántano (III) cloruro heptahidrato
Formula: LaCl₃·7H₂O
MW: 371.37 g/mol
Pto. de fusión: 91 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149756
Núm. CAS: 10025-84-0
EINECS: 233-237-5
UN: 1759
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Total conc. of imp.as REO ≤0.01 %