Lantano (III) cloruro ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
11268.18
11268.30
11268.A1
11268.18EA
104
EUR
11268.18
11268.30
11268.A1
Lantano (III) cloruro ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Lántano (III) cloruro heptahidrato
Purity: 99.99%
CAS No.: 10025-84-0
Molecular Formula: LaCl3.7H2O
Formula Weight: 371.37 (245.27anhy)
Physical Form: Wet Crystalline Aggregates
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,5363
MDL No.: MFCD00149756
Formula:
LaCl₃·7H₂O Pto. Ebullición: ∼860 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 91 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149756 Núm. CAS: 10025-84-0 EINECS: 233-237-5 Índice Merck: 14,5363 |