Lantano (III) cloruro ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
12916.18 12916.30
12916.18EA 76.9 EUR
12916.18 12916.30
Lantano (III) cloruro ACS
Lántano (III) cloruro heptahidrato
CAS No.: 10025-84-0 Molecular Formula: LaCl3.7H2O Formula Weight: 371.37 (245.27anhy) Physical Form: Crystalline Odour: Odourless Melting Point: 91° dec. MDL No.: MFCD00149756
Formula: LaCl₃·7H₂O
Pto. Ebullición: ∼860 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 91 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149756
Núm. CAS: 10025-84-0
EINECS: 233-237-5
Índice Merck: 14,5363